Få mere at vide
Gibco™ Flaske, 100 ml
Beskrivelse
Denne Gibco flasken er designet til at give bedre ergonomiske funktioner, brugervenlighed og reduceret risiko for kontaminering. Det kompakte design af Gibco medieflaske giver mulighed for lettere håndtering og opbevaring samt reduceret emballering. Denne flaske er steril, tom og klar til brug i cellekulturapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 100mL |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Oversigt | Gibco™ Bottle, 100mL, 264 Bottles, HDPE, Wide Mouth, Sterile, Fewer Resources Used, Less Waste Green Features, Room Temperature Shipping Condition, Bottles Irradiated to 10^-6 Sterility, Used in Mammalian Cell Culture |
| Til brug med (applikation) | Mammalian cell culture |
| Inkluderer | 264 x 100mL Bottles |
| Materiale | PET |
| nr. pr. sag | 264 Case |
| nr. pr. pakke | 264 Pack(s) |
| Mængde | 264 flasker |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |