Få mere at vide
Gibco™ Blasticidin S HCl, pulver
Artikelnummer. 11583677
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11583677
Brand: Gibco™ R21001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bakterieselektivt antibiotikum i koncentrationsområdet 50G –100 g/μml
Blasticidin S is a peptidyl nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes. It is a potent inhibitor of protein synthesis in bacteria and eukaryotes, while also active in fungi, nematodes, and tumor cells. Blasticidin S acts by blocking hydrolysis of peptidyl-tRNA induced by release factors and inhibits peptide bond formation. It is used as a selection agent in both mammalian and bacterial cells. The recommended working concentration ranges from 1 to 30 μg/mL depending on the cell line and 25–100 μg/mL for bacterial selection. Cell death occurs rapidly, and blasticidin-resistant stable mammalian cell lines can be generated in less than one week.
Blasticidin S er et nukleosid-antibiotikum isoleret fra Streptomyces griseochromogenes . Det er en potent inhibitor af proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler.
  • Blasticidin S virker hurtigt ved at hæmme dannelsen af peptidbindinger af ribosomet
  • Anvendes til forebyggelse af kontaminering af cellekulturer
  • Den anbefalede arbejdskoncentration varierer fra 2 μtil 2 g/ml afhængigt af cellelinjen
  • Resistens tildeles ved ekspression af enten et af to Blasticidin S-deaminasegener: BSD (2) eller bsr
Cellekultur, kloning, Drosophila S2 cellekultur, High Five™ Cellekultur, Insektcellekultur, Pattedyrcellekultur, Selektion, Sf9& Sf21 Cellekultur, Transfektion, Transformation
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Ambient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid, råhvid
Indhold og opbevaring Storage conditions: -5 to -30°C
Shipping conditions: room temperature
Shelf life: Lot Dependent
Celletype Eukaryote celler, prokaryote celler
Koncentration 50 til 100μ g/ml
Kultur Type Pattedyrcellekultur, insektcellekultur
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer HEPES
Til brug med (applikation) Bakterieudvælgelse
Produktlinje Gibco
Mængde 50 mg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • blasticidin powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: blasticidin S HCl