Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Plus-tillæg (50X)
Beskrivelse
B-27 Plus Supplement er et serumfrit supplement, der giver den højeste grad af in vitro overlevelse af primære gnavere og humane stamcelle-afledte neuroner, når det bruges sammen med Neurobasal Plus medium. B-27 Plus Supplement har en optimeret formulering, opgraderet fremstillingsproces og strengere kvalitetskontrol af råmaterialer og slutprodukt. Disse forbedringer muliggør den højeste hastighed af neuronal celleoverlevelse, forbedret elektrofysiologisk aktivitet og forbedret funktionel modenhed i forhold til andre neuronale cellekulturmediesystemer.
B-27 Plus Supplement, når det kombineres med Neurobasal Plus Medium, tilbyder:
- Mindst 50 % højere overlevelsesrate for primære rotteneuroner sammenlignet med klassiske B-27 Tillæg og Neurobasal Medium
- Højeste overlevelsesrate for primære rotte-, mus- og humane stamcelle-afledte neuroner sammenlignet med andre kommercielt tilgængelige serumfrie neuronale mediesystemer
- Forbedret elektrofysiologisk aktivitet og modning —mere konsistent, stabil og synkroniseret spontan aktivitet i primære gnaverneuroner efter 10 dage sammenlignet med BrainPhys™ Neuronalt medium
- Accelererer neuritudvækst og øger antallet af synaptisk-positive puncta
Fås som et 50X, 10 ml supplement, B-27 Plus Supplement kan problemfrit erstatte andre neuronale cellekulturtilskud, såsom klassisk B-27 Supplement. De B-27 Plus Neuronal Culture System er også tilgængeligt til køb, som består af B-27 Plus Tillæg og Neurobasal Plus Medium, der tilbyder en bekvem og værdifuld alt-i-én bestillingsløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 til -20 °C. Beskyt mod lys. |
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Koncentration | 50 X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Produktlinje | B-27 |
| Vis mere |