Få mere at vide
Gibco™ AmnioMAX™ C-100-tillæg
Beskrivelse
Nemt at bruge format: Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium er et todelt kit til fremstilling af et komplet medium, der ikke kræver yderligere tilskud. Det komplette medium kan opbevares ved 2-8 °C i op til ti dage
- Kvalitets- og ydeevnetest
- Hver en masse Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium er ydeevnetestet af et certificeret amerikansk reference cytogenetiklaboratorium for at sikre konsekvent overlegen ydeevne
- Poolede primære humane fostervandsprøver dyrkes i seks dage i Gibco AmnioMAX C-100 Komplet medium før måling af det samlede antal kolonier og det samlede antal mitotiske kolonier
- Derudover testes hvert parti for sterilitet, pH og osmolalitet
- Unik, optimeret formulering
- Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium indeholder føtalt bovint serum (FBS), gentamicin og L-glutamin for at maksimere cellevedhæftning og vækst
- Det har forbedret buffersystem, der giver større pH-stabilitet under kulturmanipulationer
Fostervands- og chorionvilluskultur, celleanalyse, cellekultur, celleproliferation, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, klinisk, klinisk og translationel forskning, cytogenetik, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: -5 til -°20 C Forsendelsesbetingelser: Frossen Holdbarhed: 16 måneder fra fremstillingsdatoen. Brug komplet medium inden for –7 10 dage efter åbning. |
| Form | Frosset |
| Produkttype | C-100-tillæg |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Produktlinje | AmnioMAX |
| Mængde | 15 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
In vitro diagnostisk