Få mere at vide
Gibco™ AmnioMAX™ C-100-tillæg
Artikelnummer. 10772077
Mængde:
15 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
75ml
Artikelnummer. 10772077
Brand: Gibco™ 12556015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En del af sættet, der bruges til at forberede fuldt suppleret Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium udviklet til kortvarig dyrkning af humane fostervandsceller til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer
Nemt at bruge format: Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium er et todelt kit til fremstilling af et komplet medium, der ikke kræver yderligere tilskud. Det komplette medium kan opbevares ved 2-8 °C i op til ti dage
  • Kvalitets- og ydeevnetest
  • Hver en masse Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium er ydeevnetestet af et certificeret amerikansk reference cytogenetiklaboratorium for at sikre konsekvent overlegen ydeevne
  • Poolede primære humane fostervandsprøver dyrkes i seks dage i Gibco AmnioMAX C-100 Komplet medium før måling af det samlede antal kolonier og det samlede antal mitotiske kolonier
  • Derudover testes hvert parti for sterilitet, pH og osmolalitet
  • Unik, optimeret formulering
  • Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium indeholder føtalt bovint serum (FBS), gentamicin og L-glutamin for at maksimere cellevedhæftning og vækst
  • Det har forbedret buffersystem, der giver større pH-stabilitet under kulturmanipulationer
Fostervands- og chorionvilluskultur, celleanalyse, cellekultur, celleproliferation, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, klinisk, klinisk og translationel forskning, cytogenetik, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Frossen
Holdbarhed: 16 måneder fra fremstillingsdatoen. Brug komplet medium inden for –7 10 dage efter åbning.
Form Frosset
Produkttype C-100-tillæg
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje AmnioMAX
Mængde 15 ml
Forsendelsestilstand Tøris
In vitro diagnostisk