Få mere at vide
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919818
Mængde:
90 ml
450 ml
Pakningsstørrelse:
90ml
Hver
Artikelnummer. 10538065
Brand: Gibco™ 17001082
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En del af sættet bruges til at forberede fuldt suppleret Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium udviklet til kortvarig dyrkning af humane fostervandsceller til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer
Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium er et todelt sæt til fremstilling af et komplet medium, der ikke kræver yderligere tilskud.
  • Kvalitets- og ydeevnetest
  • Hver en masse Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium er ydeevnetestet af et certificeret amerikansk reference cytogenetiklaboratorium for at sikre konsekvent overlegen ydeevne
  • Poolede primære humane fostervandsprøver dyrkes i seks dage i Gibco AmnioMAX C-100 Komplet medium før måling af det samlede antal kolonier og det samlede antal mitotiske kolonier
  • Derudover testes hvert parti for sterilitet, pH og osmolalitet
  • Unik, optimeret formulering
  • Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium indeholder føtalt bovint serum (FBS), gentamicin og L-glutamin for at maksimere cellevedhæftning og vækst
  • Det har forbedret buffersystem, der giver større pH-stabilitet under kulturmanipulationer
  • Bæredygtig emballage
Fostervands- og chorionvilluskultur, celleanalyse, cellekultur, celleproliferation, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, klinisk, klinisk og translationel forskning, cytogenetik, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype C-100 Basal Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Mængde 90 ml
Produkt tilsigtet anvendelse: Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.