Få mere at vide
Gibco™ Agarose (4 %)
Mængde:
40 ml
Pakningsstørrelse:
40ml
Beskrivelse
- 4% Agarose Gel smelter ved 65 til 70 °C og forbliver flydende ved 37 °C
- Når det fortyndes med koncentreret insektcellekulturmedium, Gibco™ 4% Agarose producerer en gel, der er fast nok til at immobilisere lokale infektioner, men alligevel duktil nok til at muliggøre effektiv fjernelse af plak til klonal ekspansion
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2– 8 °C. Beskyt mod lys. Forsendelsesbetingelser: Omgivende Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 0.04 |
| Form | Gel |
| Produkttype | Agarose |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Autoklaveret |
| Til brug med (applikation) | Plaque assay |
| Mængde | 40 ml |
| Bemærkninger | Ikke til elektroforese |
| Vis mere |