Få mere at vide
Gibco™ Avanceret RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919817
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 11520446
Brand: Gibco™ 12633012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Avanceret RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 er et meget anvendt basalt medium, der tillader dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud.
Avanceret RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 er et meget anvendt basalt medium, der tillader dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud. Sammenlignet med klassisk RPMI 1640 kan serumtilskud reduceres med 50-90% uden ændring i væksthastighed eller morfologi. i Celler dyrket med succes i Advanced RPMI 1640 uden tilpasning omfatter Sp2, Vero, Raji, Daudi og Jurkat.
Denne avancerede RPMI 1640 er fremstillet som følger:
Med: Glucose, ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, phenolrød
Uden: L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ Advanced RPMI 1640 er unik fra andre medier på grund af tilsætning af følgende ingredienser for at tillade serumreduktion: ethanolamin, glutathion, ascorbinsyre, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipid-rigt bovint serumalbumin til cellekultur, og sporstofferne natriumselenit, ammoniummetavanadat, kobber(II)sulfat og mangan(II)chlorid.
Produktanvendelse
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Advanced RPMI 1640 kræver tilskud med 1-5 % føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ supplement. Mange cellelinjer kræver ikke tilpasning til dette medie. FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje for at opnå maksimal serumreduktion. Advanced RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
i Avancerede medier: Reducerede Sera-løsninger. Quest, 2004. 1,3:26-30.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Advanced RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sp2, Vero, Raji, Daudi og Jurkat
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Reduceret serum
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato