Få mere at vide
Gibco™ Avanceret MEM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919816
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
Artikelnummer. 11530436
Brand: Gibco™ 12492013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Advanced MEM (Minimum Essential medium) er et meget brugt basalmedium, der tillader dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtal bovint serum (FBS) tilskud.
Advanced MEM (Minimum Essential medium) er et meget brugt basalmedium, der tillader dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtal bovint serum (FBS) tilskud. Sammenlignet med klassisk MEM kan serumtilskud reduceres med 50-90% uden ændring i væksthastighed eller morfologi. i Celler dyrket med succes i Advanced DMEM/F-12 uden tilpasning omfatter PK-15, MDCK, Vero, WI-38 og Hep-2.
Denne avancerede MEM er fremstillet som følger:
Med: Glucose, ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, phenolrød
Uden: L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ Advanced MEM er unikt fra andre medier på grund af tilsætning af følgende ingredienser for at tillade serumreduktion: ethanolamin, glutathion, ascorbinsyre, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipid-rigt bovint serumalbumin til cellekultur, og sporstofferne natriumselenit, ammoniummetavanadat, kobber(II)sulfat og mangan(II)chlorid.
Produktanvendelse
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Advanced MEM kræver tilskud med 1-5 % føtalt bovint serum og 4mM L-glutamin eller GlutaMAX™ supplement. Mange cellelinjer kræver ikke tilpasning til dette medie. FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje for at opnå maksimal serumreduktion. Avanceret DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
jegPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Avancerede medier som alternativer til klassiske basale medier. FOKUS, 2003. 25.2:3-6.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Advanced MEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
jegPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Avancerede medier som alternativer til klassiske basale medier. FOKUS, 2003. 25.2:3-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MEM (Minimum Essential Medium)
Serum niveau Reduceret serum
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato