Få mere at vide
Gibco™ Avanceret DMEM/F-12
Artikelnummer. 11540446
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540446 500 ml 500ml
11550446 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11540446 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12634010
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Supplering
Advanced DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12) er et meget brugt basalmedium, der tillader dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud.
Advanced DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12) is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation. Compared to classic DMEM/F-12, serum supplementation can be reduced by 50–90% with no change in growth rate or morphology. Cells successfully cultured in Advanced DMEM/F-12, with no adaptation, include MRC-5, SP2, Vero, WI-38 and Jurkat.
Avanceret DMEM/F-12 (Dulbeccos modificerede ørnemedium/Hams F-12) er et bredt anvendt basalt medium, der muliggør dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtalt bovin serum (FBS) supplement. Sammenlignet med klassisk DMEM/F-12 kan serumtilskud reduceres med 50-90 –% uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Celler med succes dyrket i Advanced DMEM/F-12 uden tilpasning inkluderer MRC-5, SP2, Vero, WI-38 og Jurkat.
Denne avancerede DMEM/F-12 er fremstillet som følger:
Med: glukose, ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, phenolrød
Uden: L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug af avanceret DMEM/F-12
Advanced DMEM/F-12 adskiller sig fra andre medier på grund af tilsætning af følgende ingredienser for at muliggøre serumreduktion: ethanolamin, glutathion, ascorbinsyre, insulin, transferrin, AlbuMAX™ II lipidrigt bovint serumalbumin til cellekultur samt sporstofferne natriumselenit, ammoniummetavanadat, cupricsulfat og manganchlorid. Avanceret DMEM/F-12 kræver tilskud med 1 –5% føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tilskud. Mange cellelinjer kræver ikke tilpasning til dette medie. FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje for at opnå maksimal serumreduktion. Advanced Advanced DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (3,7 g/L) og kræver derforet miljø på 5 –% 10 % CO2 for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MRC-5, SP2, Vero, WI-38 og Jurkat
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serum niveau Reduceret serum
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl benzoate