Få mere at vide
Gibco™ Avanceret DMEM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919814
Mængde:
500 mL
10 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11510436
Brand: Gibco™ 12491015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget anvendt basalmedium, der tillader dyrkning af pattedyrceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud.
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation. Compared to classic DMEM, serum supplementation can be reduced by 50–90% with no change in growth rate or morphology. Cells successfully cultured in Advanced DMEM, with no adaptation, include MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38, and Vero.
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget anvendt basalmedium, der tillader dyrkning af pattedyrceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud. Sammenlignet med klassisk DMEM kan serumtilskud reduceres med –50 90 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Celler dyrket med succes i Advanced DMEM, uden tilpasning, inkluderer MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 og Vero.
Denne avancerede DMEM er fremstillet som følger:
Med: Højt glukose, ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, phenolrød
Uden: L-glutamin
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug avanceret DMEM
Avanceret DMEM er unikt fra andre medier på grund af tilføjelsen af følgende ingredienser for at muliggøre serumreduktion: ethanolamin, glutathion, ascorbinsyre, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipid-rigt bovint serumalbumin til cellekultur, og sporstofferne natriumselenit, ammoniummetavanadat, kobber(II)sulfat og mangan(II)chlorid. Avanceret DMEM kræver tilskud med 1 –5 % føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ supplement. Mange cellelinjer kræver ikke tilpasning til dette medie. FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje for at opnå maksimal serumreduktion. Avanceret DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 og Vero
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum niveau Reduceret serum
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato