Få mere at vide
Gibco™ 293 H-celler, i CD 293
Beskrivelse
Gibco 293-H-celler blev klonet fra den oprindelige 293-cellelinje og tilpasset til Gibco CD 293 Medium. 293-cellelinjen er en permanent linje etableret fra primær embryonal human nyre og transformeret med afklippet humant adenovirus type 5 DNA. E1A adenovirusgenet udtrykkes i disse celler og deltager i transaktivering af nogle virale promotorer, hvilket tillader disse celler at producere meget høje niveauer af protein.
- Hurtig optøning i suspensionskultur direkte i Gibco CD 293 Medium eller Gibco 293 SFM II
- Hurtigere vækst, god vedhæftning, overlegen transfektionseffektivitet og høje proteinekspressionsniveauer
- Dokumenteret afstamning fra en lavpassage Master Cell Bank
- Testet for kvalitet og ydeevne
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur, pattedyrekspression, pattedyrekspressionscellelinjer, pattedyrproteinproduktion, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, viral vaccineproduktion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 hætteglas med 7,5 x 10 6 celler Opbevaringsbetingelser: flydende nitrogen (dampfase) Forsendelsesbetingelser: frosset |
| Cellelinje | 293H |
| Arter | ADN |
| Medieanbefaling | SFM (serumfrie medier) |
| Produkttype | HEK 293 celler |
| Mængde | 1.5 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |