Få mere at vide
Gibberellin A95, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A95 |
| CAS | 78259-50-4 |
| Molekylær formel | C19H22O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid Deriv., GA95, Gibberellin GA95, NSC 224287, (1R,4aR,4bR,7S,9aS,10S,10aR)-7-Hydroxy-1-methyl-8-methylene-13-oxo-1,4,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-4a,1-(epoxymethano)-7,9a-methanobenzo[a]azulene-10-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O5/c1-10-8-17-9-18(10,23)7-4-11(17)19-6-3-5-16(2,15(22)24-19)13(19)12(17)14(20)21/h3,6,11-13,23H,1,4-5,7-9H2,2H3,(H,20,21)/t11-,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| SMIL | [H][C@@]12[C@@](C[C@@]3(O)CC2)(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@](CC=C[C@]41O5)(C)C5=O |
| IUPAC navn | (1R,4aR,4bR,7S,9aS,10S,10aR)-7-hydroxy-1-methyl-8-methylene-13-oxo-1,2,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-4a,1-(epoxymethano)-7,9a-methanobenzo[a]azulene-10-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.37 |
| Formel vægt | 330.15 |