missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibberellin A9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O4/c1-10-8-18-9-11(10)4-5-12(18)19-7-3-6-17(2,16(22)23-19)14(19)13(18)15(20)21/h11-14H,1,3-9H2,2H3,(H,20,21)/t11-,12-,13-,14-,17-,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 316.1675 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?