Få mere at vide
Gibberellin A9 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A9 Methyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O4/c1-11-9-19-10-12(11)5-6-13(19)20-8-4-7-18(2,17(22)24-20)15(20)14(19)16(21)23-3/h12-15H,1,4-10H2,2-3H3/t12-,13-,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 330.1831 |