Få mere at vide
Gibberellin A72, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A72 |
| CAS | 105593-21-3 |
| Molekylær formel | C19H24O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azuleneibbane-1,10-dicarboxylic Acid Deriv., GA72 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O7/c1-8-13(21)18-7-17(8,25)5-3-9(18)19-6-4-10(20)16(2,15(24)26-19)12(19)11(18)14(22)23/h9-13,20-21,25H,1,3-7H2,2H3,(H,22,23)/t9-,10+,11-,12-,13?,16?,17+,18-,19-/m1/s1 |
| SMIL | CC12[C@@H](O)CC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(C(O)C5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.39 |
| Formel vægt | 364.1522 |