Få mere at vide
Gibberellin A7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h5-6,10-14,20H,1,3-4,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11-,12+,13-,14-,17-,18?,19?/m1/s1 |
| Formel vægt | 330.1467 |
| Procent renhed | >95% |