Få mere at vide
Gibberellin A7 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A7 Methyl Ester |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5/c1-10-8-19-9-11(10)4-5-12(19)20-7-6-13(21)18(2,17(23)25-20)15(20)14(19)16(22)24-3/h6-7,11-15,21H,1,4-5,8-9H2,2-3H3/t11-,12-,13+,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 344.1624 |