Få mere at vide
Gibberellin A7 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320199
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320199 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320199 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14021000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gibberellin A7
CAS 510-75-8
Analyt- eller komponentnavne Gibberellin A7
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H22 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-7,9a-Methanobenz[a]azulene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-2,4a-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (7CI), 4aα,4bβ-Gibb-3-ene-1α,10β-dicarboxylic acid, 2β,4a-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (8CI), Gibberellin A7 (6CI), 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid deriv., GA7, Gibberellin A7
InChI formel InChI=1S/C19H22O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h5-6,10-14,20H,1,3-4,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11-,12+,13-,14-,17-,18?,19?/m1/s1
SMIL C[C@]12[C@@H](O)C=CC3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@@H]5CC4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 330.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 330.1467 g/mol