missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibberellin A5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O5/c1-10-8-17-9-18(10,23)7-4-11(17)19-6-3-5-16(2,15(22)24-19)13(19)12(17)14(20)21/h3,5,11-13,23H,1,4,6-9H2,2H3,(H,20,21)/t11-,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 330.1467 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?