Få mere at vide
Gibberellin A5 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A5 Methyl Ester |
| CAS | 15355-45-0 |
| Molekylær formel | C20H24O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4a,7-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibb-2-ene-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone Methyl Ester, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibb-2-ene-1,10-dicarboxylic Acid Deriv., GA5 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5/c1-11-9-18-10-19(11,23)8-5-12(18)20-7-4-6-17(2,16(22)25-20)14(20)13(18)15(21)24-3/h4,6,12-14,23H,1,5,7-10H2,2-3H3/t12-,13-,14-,17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)C=CC[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]14CC5=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.4 |
| Formel vægt | 344.1624 |