Få mere at vide
Gibberellin A34 (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A34 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O6/c1-8-5-18-6-9(8)3-4-11(18)19-7-10(20)14(21)17(2,16(24)25-19)13(19)12(18)15(22)23/h9-14,20-21H,1,3-7H2,2H3,(H,22,23)/t9-,10+,11-,12-,13-,14+,17+,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 348.1573 |