Få mere at vide
Gibberellin A1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h10-13,20,24H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 348.1573 |
| Procent renhed | >95% |