Få mere at vide
Gibberellin A1 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327190
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327190 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327190 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14021100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gibberellin A1
CAS 545-97-1
Analyt- eller komponentnavne Gibberellin A1
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H24 O6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4aα,4bβ-Gibbane-1α,10β-dicarboxylic acid, 2β,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (8CI), 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibbane-1,10-dicarboxylic acid deriv., (+)-Gibberillin A1, GA1, Giberellin A1
InChI formel InChI=1S/C19H24O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h10-13,20,24H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
SMIL C[C@]12[C@@H](O)CC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 348.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 348.1573 g/mol