Få mere at vide
Gibberellic Acid, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10509000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Vial
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10509000 1 g Vial 1g
1 options
Artikelnummer. 10509000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0200/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 77-06-5
Smeltepunkt 227°C
Farve White
pH 2
Emballage Vial
Molekylær formel C19H22O6
MDL nummer MFCD00079329
Mængde 1 g
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
InChI nøgle IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
SMIL CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
IUPAC navn (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ene-9-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 346.38
PubChem CID 91757643
Formel vægt 346.38g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gibberellic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid