Få mere at vide
Gibberellic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 77-06-5 |
| Smeltepunkt | 233°C to 235°C |
| Tæthed | 1.34 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00079329 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Gibberellic acid, Gibberellic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.37 |
| Grad | Research |