Få mere at vide
Gibberellic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellic Acid Methyl Ester |
| CAS | 510-50-9 |
| Molekylær formel | C20H24O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GA3 Methyl Ester, Gibberellin A3 Methyl Ester, Methyl Gibberellate, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid Derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O6/c1-10-8-18-9-19(10,24)6-4-11(18)20-7-5-12(21)17(2,16(23)26-20)14(20)13(18)15(22)25-3/h5,7,11-14,21,24H,1,4,6,8-9H2,2-3H3/t11-,12+,13-,14-,17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](O)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]14CC5=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.4 |
| Formel vægt | 360.1573 |