missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gibberellic Acid Methyl Ester Acetate, TRC

Artikelnummer. 30408046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG377550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gibberellic Acid Methyl Ester Acetate
CAS 55732-63-3
Molekylær formel C22H26O7
Mængde 100 mg
Synonym 2-(Acetyloxy)-4a,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, 10-methyl Ester, (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C22H26O7/c1-11-9-20-10-21(11,26)7-5-13(20)22-8-6-14(28-12(2)23)19(3,18(25)29-22)16(22)15(20)17(24)27-4/h6,8,13-16,26H,1,5,7,9-10H2,2-4H3/t13-,14+,15-,16-,19-,20+,21+,22-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](OC(=O)C)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]14CC5=C
Molekylvægt (g/mol) 402.44
Formel vægt 402.1679
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.