missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gibberellic Acid Methyl Ester 2-p-Toluenesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30406152
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406152 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG37753550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gibberellic Acid Methyl Ester 2-p-Toluenesulfonate
CAS 35413-59-3
Molekylær formel C27H30O8S
Mængde 50 mg
Synonym (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-4a,7-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone 10-Methyl Ester, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid Deriv., (1S,2S,4aR,4bR,7S,9aS,10S,10aR)-Methyl 7-Hydroxy-1-methyl-8-methylene-13-oxo-2-(tosyloxy)-1,2,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-4a,1-(epoxymethano)-7,9a-methanobenzo[a]azulene-10-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C15H19BO5/c1-9(17)10-6-11(13-12(7-10)18-8-19-13)16-20-14(2,3)15(4,5)21-16/h6-7H,8H2,1-5H3
SMIL CC(=O)c1cc2OCOc2c(c1)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
IUPAC navn 1-[7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzodioxol-5-yl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 514.59
Formel vægt 290.1326
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.