Få mere at vide
Gibberellic Acid Methyl Ester 2-p-Toluenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellic Acid Methyl Ester 2-p-Toluenesulfonate |
| CAS | 35413-59-3 |
| Molekylær formel | C27H30O8S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-4a,7-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone 10-Methyl Ester, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid Deriv., (1S,2S,4aR,4bR,7S,9aS,10S,10aR)-Methyl 7-Hydroxy-1-methyl-8-methylene-13-oxo-2-(tosyloxy)-1,2,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-4a,1-(epoxymethano)-7,9a-methanobenzo[a]azulene-10-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19BO5/c1-9(17)10-6-11(13-12(7-10)18-8-19-13)16-20-14(2,3)15(4,5)21-16/h6-7H,8H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc2OCOc2c(c1)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| IUPAC navn | 1-[7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzodioxol-5-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.59 |
| Formel vægt | 290.1326 |