Få mere at vide
Gibberellic Acid Acetoxymethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellic Acid Acetoxymethyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O8/c1-11-8-20-9-21(11,27)6-4-13(20)22-7-5-14(24)19(3,18(26)30-22)16(22)15(20)17(25)29-10-28-12(2)23/h5,7,13-16,24,27H,1,4,6,8-10H2,2-3H3/t13-,14+,15-,16-,19-,20+,21+,22-/m1/s1 |
| Formel vægt | 418.1628 |
| Procent renhed | >95% |