Få mere at vide
Gibberellinsyre A4+A7, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellic Acid A4+A7 |
| Type | Gibberellic Acid A4+A7 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Kogepunkt | 582°C |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate |
| Procent renhed | 90% |