Få mere at vide
Gibberellinsyre, 98%
Beskrivelse
Gibberellinsyre bruges som plantevæksthormon. Det bruges også til at udløse spiring i sovende frø i laboratorie- og drivhusmiljøer og til at stimulere hurtig stængel- og rodvækst og inducere mitotisk deling i bladene på nogle planter. Det tjener også i druedyrkningsindustrien som et hormon til at fremkalde produktionen af større bundter og større druer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellic acid |
| Smeltepunkt | 222 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 54346 |
| Merck Index | 14,4419 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløselig i alkohol, isopropylalkohol, ethanol, acetone og kloroform. |
| Optisk rotation | +78° (c=2 i methanol) |
| Formel vægt | 346.37 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |