Få mere at vide
Gibberellinsyre, 98%
Artikelnummer. 15402377
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15402377 500 mg 500mg
15482367 2 g 2g
15492367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045569.ME
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Plantevæksthormon | CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346,38 g/mol
Gibberellinsyre bruges som plantevæksthormon. Det bruges også til at udløse spiring i sovende frø i laboratorie- og drivhusmiljøer og til at stimulere hurtig stængel- og rodvækst og inducere mitotisk deling i bladene på nogle planter. Det tjener også i druedyrkningsindustrien som et hormon til at fremkalde produktionen af større bundter og større druer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-06-5
Molekylær formel C19H22O6
Molekylvægt (g/mol) 346.38
MDL nummer MFCD00079329
InChI nøgle IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC navn (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,110,02,83-heptadec-9-1
SMIL CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gibberellic acid
Smeltepunkt 222 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 54346
Merck Index 14,4419
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i alkohol, isopropylalkohol, ethanol, acetone og kloroform.
Optisk rotation +78° (c=2 i methanol)
Formel vægt 346.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver