Få mere at vide
Gibberellinsyre, 90%, TRC
Artikelnummer. 30133210
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133210 500 mg
30135889 1 g
17952005 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG377450500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-06-5
Molekylær formel C19 H22 O6
Molekylvægt (g/mol) 346.37
Synonym Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, (1α,2β,4aα,4bβ,10β)-, Gibberellic acid (7CI,8CI), Gibberellin A3 (6CI), (+)-Gibberellic acid, (+)-Gibberellin A3, Activol, Arbostim, Berelex, Berelex L, Clemencuaje, GA, GA3, GibGro, Gibberellic acid GA3, Gibberellin GA3, Giberllon, Gibrescol, Gibreskol, Grocel GA3, Maxon, Maxon (plant growth regulator), NSC 14190, NSC 19450, Pro-Gibb, Pro-Gibb Plus, ProGib, Ralex, Release, Release LC, RyzUp, RyzUp SmartGrass, TU 64-3-103-75
IUPAC navn (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylen-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylsyre
SMIL C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gibberellic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
Formel vægt 346.1416
Procent renhed >95%