Få mere at vide
Gibberellinsyre, 90+%
Beskrivelse
Det er et plantevækstregulerende hormon, der fremmer plantecellevækst og forlængelse. De fremmer hurtig stængel- og rodvækst, inducerer mitotisk deling og initierer (bryder dvaletilstand) og øger frøspiringshastigheden. De er også involveret i processer som gravitropisme, spænding og blomsterfremstilling. Gibberellin A3 (G1025, G7645) og A4 (G7276) kan anvendes som supplementer til plantevækstmedier såsom Murashige og Skoog medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et plantevækstregulerende hormon, der fremmer plantecellevækst og forlængelse. De fremmer hurtig stængel- og rodvækst, inducerer mitotisk deling og initierer (bryder dvaletilstand) og øger frøspiringshastigheden. De er også involveret i processer som gravitropisme, spænding og blomsterfremstilling. Gibberellin A3 (G1025, G7645) og A4 (G7276) kan anvendes som supplementer til plantevækstmedier såsom Murashige og Skoog medier.
Opløselighed
Opløseligt i vand 20 °C 5g/L. Opløseligt i Ethanol: 200 mg/4ml.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellic acid |
| Smeltepunkt | 222 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 54346 |
| Merck Index | 14,4419 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 20 °C 5g/L. Opløselig i ethanol: 200 mg/4 ml. |
| Optisk rotation | +78° (c=2 i methanol) |
| Formel vægt | 346.37 |
| Procent renhed | ≥90% |