Få mere at vide
Gibberellinsyre, 90%
Artikelnummer. 10081010 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081010 5 g Glasflaske 5g
10449030 1 g Glasflaske 1g
10368793 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119860050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-06-5
Molekylær formel C19H22O6
Molekylvægt (g/mol) 346.38
MDL nummer MFCD00079329
InChI nøgle IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC navn (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,110,02,83-heptadec-9-1
SMIL CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gibberellic acid
Smeltepunkt 227,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 3% maks. (100 °C, 7 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4454
Specifik rotationstilstand 82,50 (20,00 °C c=10,ethanol)
Specifik rotation 82.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i vandig opløsning af natriumbicarbonat, opløselig i methanol, ethanol, acetone og vandig opløsning af natriumacetat, moderat opløselig i ethylacetat, svagt opløselig i ether, uopløselig i chl
Formel vægt 346.38
Procent renhed 90%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Gibberellic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid