Få mere at vide
Gibberellic Acid, 90%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11428794 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11428794 1 g
1 options
Artikelnummer. 11428794 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521309801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gibberellic Acid
CAS 77-06-5
Molekylær formel C19H22O6
MDL nummer MFCD00079329
Mængde 1 g
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
InChI nøgle IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
SMIL CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
IUPAC navn (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,110,02,83-heptadec-9-1
Molekylvægt (g/mol) 346.38
PubChem CID 91757643
Formel vægt 346.38