Få mere at vide
Gibberellic Acid-13C,d2 (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellic Acid 13C D2 (17-13C 17,17-D2) |
| CAS | 120396-36-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C C18 D2 H20 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Gibberellic Acid-13C,d2, Gibberellic Acid 13C D2 (17-13C 17,17-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1/i1+1D2 |
| SMIL | [2H][13C](=C1C[C@]23C[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@]45OC(=O)[C@](C)([C@@H](O)C=C4)[C@H]5[C@@H]3C(=O)O)[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.379 |
| Formel vægt | 349.158 |
| Vis mere |