Få mere at vide
Gibberellenic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellenic Acid |
| CAS | 546-09-8 |
| Molekylær formel | C19H22O6 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (1α,2β,10β)-2,7-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-gibba-3,4a-diene-1,10-dicarboxylic Acid, 2β,7-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-gibba-3,4a-diene-1α,10β-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O6/c1-9-7-18-8-19(9,25)6-5-11(18)10-3-4-12(20)17(2,16(23)24)13(10)14(18)15(21)22/h3-4,12-14,20,25H,1,5-8H2,2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t12-,13+,14+,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | OCC(=O)[C@]1(OC(C)=O)[C@]2(C)[C@@H](CC1)[C@H]3[C@H]([C@@H](O)C2)[C@]4(C)C(=CC(=O)CC4)CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.37 |