Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Giant rørestang
Artikelnummer. 12706108 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Form:
Cylinder
Cylinder, Drejering
Trekant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12706108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i store beholdere og hætteglas. Disse gigantiske PTFE-belagte magnetiske rørebarer er autoklaverbare.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Designet til brug i store beholdere og hætteglas
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 36 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Mængde 1/stk.
Form Trekant
Type Kæmpe PTFE rørestang