Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Giant rørestang
Artikelnummer. 10688071 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Form:
Cylinder
Cylinder, Drejering
Trekant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Form Pakningsstørrelse
10688071 110 mm 36 mm Trekant Hver
10379640 108 mm 24 mm Cylinder, Drejering Hver
10074400 159 mm 24 mm Cylinder, Drejering Hver
10410211 57 mm 24 mm Cylinder, Drejering Hver
10166330 108 mm 27 mm Cylinder -
10369640 159 mm 27 mm Cylinder Hver
10470011 57 mm 27 mm Cylinder Hver
11868932 80 mm 14 mm Trekant Pakke med 5
10480971 80 mm 14 mm Trekant Hver
12706108 136 mm 36 mm Trekant Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10688071
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i store beholdere og hætteglas. Disse gigantiske PTFE-belagte magnetiske rørebarer er autoklaverbare.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Designet til brug i store beholdere og hætteglas
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 36 mm
Længde (metrisk) 110 mm
Mængde 1/stk.
Form Trekant