Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Giant rørestang
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Form:
Cylinder
Cylinder, Drejering
Trekant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Diameter (metrisk) | 27 mm |
| Længde (metrisk) | 57 mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Form | Cylinder |