Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne; Cylindrisk med drejering |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Længde (metrisk) | 159 mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Form | Cylinder, Drejering |