Få mere at vide
Heidolph™ Reagensglasbakke
Artikelnummer. 10089090 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vortex Reax Topmix
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10089090 Vortex Reax Topmix Hver
1 options
Artikelnummer. 10089090 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5491900000
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Til brug med Reax top og Reax kontrol
Til reagensglas og kolber op til 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kæmpehoved
Til brug med (udstyr) Vortex Reax Topmix