Få mere at vide
GI254023X, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491899
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491899 1 mg
16440448 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491899 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19956
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress GI254023X is a potent MMP9 and ADAM10 inhibitor with IC50s of 2.5 and 5.3 nM, respectively.
GI254023X is a potent MMP9 and ADAM10 inhibitor with IC50s of 2.5 and 5.3 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GI254023X
Fysisk form Solid
CAS 260264-93-5
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H33N3O4
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GI4023 SRI028594
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (255.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@H](C(NC)=O)C(C)(C)C)[C@@H]([C@@H](N(C=O)O)C)CCCC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 391.5
Formel vægt 391.5
Procent renhed 98.2%