Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GI 254023X
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001477
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001477 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001477 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3995/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 DKK
    1925.70 DKK / 1mg
    Spare 114.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selective ADAM10 metalloprotease inhibitor
Selective ADAM10 metalloprotease inhibitor; displays over 100-fold higher potency at ADAM10 compared to ADAM17. Blocks constitutive release of IL-6R, CX3CL1 and CXCL16 in cell-based cleavage experiments. Inhibits calcium ionophore-induced betacellulin shedding in IMPE cells. Prevents E-cadherin cleavage in A549 cells. Inhibits ADAM10 mediated neuronal outgrowth of dorsal root ganglion neurons in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GI 254023X
CAS 260264-93-5
Mængde 1 mg
Molekylær formel C21H33N3O4
Formel vægt 391.5
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 391.51