Få mere at vide
Brady™ GHS-symbol - Åndedrætsfare, kontinuerlig rulle
Artikelnummer. 15684227 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15684227 Polyester Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15684227 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2846.57 DKK / Pakke med 250
    Spare 208.43 DKK
    6% Slukket
På lager
Fortrykte etiketter til at identificere dine kemiske produktbeholdere.
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de mest krævende miljøer
  • Meget modstandsdygtig over for dårligt vejr, slid og kemiske produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 1807-100 *100-B7541-RLL-C
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Farve Sort på hvidt