Få mere at vide
Brady™ GHS-symbol - Oxiderende, individuelle markører på en rulle
Artikelnummer. 15674827 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15674827 Polyester Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15674827 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 834180
På lager
Fortrykte etiketter til at identificere dine kemiske produktbeholdere.
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de mest krævende miljøer
  • Meget modstandsdygtig over for dårligt vejr, slid og kemiske produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 1803-21 *21-B7541-RLL-DC
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 21 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 21 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Farve Sort på hvidt