Få mere at vide
Brady™ GHS-symbol - Oxiderende, kontinuerlig rulle
Beskrivelse
- Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de mest krævende miljøer
- Meget modstandsdygtig over for dårligt vejr, slid og kemiske produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC 1803-100 *100-B7541-RLL-C |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 250/Pk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 110 °C |
| Form | Diamant |
| Vis mere |